Learn More
Buerkle™ Stapelbare Messbecher mit Griff und blauer Graduierung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
Beschreibung
Messbecher mit blauer aufgedruckter Graduierung. Becher können platzsparend gestapelt werden.
- Offener Griff mit integriertem Ausgießer
- Polypropylen
- Konische Form
- Durchsichtig
- Autoklavierbar
- Bruchsicher
- Gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 125 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 167 mm |
Enthält | Griff |
Schritten | 10 ml |
Menge | Einzeln |
Typ | Becher |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Stapelbare Messbecher mit Griff und blauer Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur