Learn More
Stabilisierter Brix-Standard, 12,5 % bei 25 °C, Reagecon
Verlängerte Haltbarkeit als Kalibrator- oder Analysematerial für Brechungsindex-basierte Methoden zur Brix-Bestimmung
Marke: Reagecon BS125S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann für alle Refraktometertypen oder -modelle verwendet werden
- Getestet mit dem derzeit modernsten Refraktometer, gravimetrisch hergestellt, rückführbar
- ISO 17025-Akkreditierung für Testverfahren
Spezifikation
Standard-Refraktometer | |
Refraktometer | |
± 0,11% | |
15 ml |
1,351714 | |
Flüssigstandard in HDPE-Tropfflasche verpackt | |
Für die Verwendung als Kalibrator- oder Analysematerial zur Verwendung in Brechungsindex-basierten Methoden zur Brix-Bestimmung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stabilisierter Brix-Standard, 12,5 % bei 25 °C, Reagecon > Stabilisierter Brix-Standard, 12,5 % bei 25 °C, 15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur