Learn More
Motic™ Drehbares 360°-Stereomikroskop der Serie ST-30C
Konzipiert und entwickelt für Lernumgebungen und die schnelle Verwaltung der Qualitätskontrolle.Das Motic™ 360°-Stereomikroskop der Serie ST-30C mit drehbarem Kopf bietet eine Rotation um 360° sowie eine Dioptrieneinstellung im linken Okular.
194.00 CHF - 241.00 CHF
Spezifikation
Objektivausführung | Achromatisch |
---|---|
Kopfausführung | Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar |
Eyepiece | WF10x/20 mm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Beleuchtungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Beleuchtungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15335533
|
Motic™
PS3645B201 |
20X, 40X | LED, wiederaufladbar |
241.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11792646
|
Motic™
PS36425201 |
2X, 4X | Wolfram 12 V/10 W |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Um 45° geneigter und um 360° drehbarer Binokular-Kopf mit Dioptrieneinstellung am linken Tubus
- Weitfeldokulare WF10X/20 mm
- Vergrößerungswechsler 2-fach, 4-fach
- Die Objektive sind parfokal, parzentrisch und achromatisch.Die Vergrößerung wird geändert, indem der Revolver um 180° bis zum Einrasten gedreht wird
- Besonders stabiles Gestell und Ritzelfokussierblock mit Rutschkupplung
- Lieferung standardmäßig mit 80 mm mattiertem Glas, schwarzen und weißen Objekttischplatten.
- Modell ST-36C 2LOO:Stabstativ mit Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung (Wolfram, 12 V/10 W)
- Kabelloses Modell ST-36C 6LED:Stabstativ mit Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung (wiederaufladbar, LED)
Spezifikation
Achromatisch | |
Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar | |
WF10x/20 mm | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Drehbares 360°-Stereomikroskop der Serie ST-30C