missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SSEA-1 Antibody (4E10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marke: Novus Biologicals NBP2-22179-0.025ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SSEA-1 Monoclonal specifically detects SSEA-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
CD15/Lewis X | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
CD 15, CD-15, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1 | |
Mouse | |
59 kDa | |
0.025 mL | |
Cellular Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
2526 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG1 |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
40000000000 | |
ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
FUT4 | |
Synthesized peptide of human CD15. | |
Unpurified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Ascites |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SSEA-1 Antibody (4E10), Novus Biologicals™ > 0.025 mL, Unconjugated
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur