Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC (20x), RNAse-frei
88.05 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | SSc |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Form | Flüssig |
Konzentration | 20X |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15493299
|
Thermo Scientific Chemicals
J60561.AP |
500 ml |
167.00 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15483299
|
Thermo Scientific Chemicals
J60561.AK |
250 ml |
88.05 CHF
250 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
SSC solution is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application. It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in Southern and Northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenDie SSC-Lösung wird häufig in Nukleinsäure-Hybridisierungstechniken bei Konzentrationen von 0.1x bis 20x verwendet, je nach Anwendung. Es wird verwendet, um den Transfer von Nukleinsäuren auf Membranen bei Southern und Northern Blotting, Dot-Blotting sowie Kolonie- und Plaque-Lifts zu erleichtern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
0.3 M Natriumcitrat, 3.0 M Natriumchlorid, pH 7.0.
Spezifikation
SSc | |
Umgebungstemperaturen | |
Flüssig | |
20X |