Learn More
Invitrogen™ SRR Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA5104123
Artikelnummer. 16640575
  • 542.00 CHF / 100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total SRR.
SRR (serine racemase) catalyzes the synthesis of D-serine from L-serine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SRR Polyclonal Antibody > 100 μL; Unconjugated