Learn More
Abnova™ SRC/CEN20p FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke:  Abnova™ FG0175.100uL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16013275
  • 1630.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Rörchen
6714
100 μl
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
FISH-Ce
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Flüssig