Learn More
Tocris Bioscience™ SR 9243
Selective LXR inverse agonist
218.00 CHF - 809.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Produkttyp | Hemmstoff |
CAS | 1613028-81-1 |
Summenformel | C31H32BrNO4S2 |
Formelmasse | 626.62g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18797536
|
Tocris Bioscience™
6138/10 |
10 mg |
218.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18746596
|
Tocris Bioscience™
6138/50 |
50 mg |
809.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Selective LXR inverse agonist. Exhibits no significant activity at other nuclear receptors at maximally effective concentration. Inhibits the Warburg effect and lipogenesis by down-regulation of LXR-mediated gene expression. Selectively reduces cell viability and induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Suppresses hepatic steatosis and inhibits growth of tumor xenografts in mice.Spezifikation
Weiß | |
1613028-81-1 | |
626.62g/mol | |
Bei 4 °C lagern |
Hemmstoff | |
C31H32BrNO4S2 | |
Soluble to 20mM in DMSO | |
Inhibits IL-1β |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ SR 9243