Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Niedrige Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 79/3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12356487
  • 110.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
85mL
44mm
Glasiert
70mm
Gedrungene Porzellantiegel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form > Kapazität: 85 ml