Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Niedrige Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 79/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10424431
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Größen bis zu 175 ml sind glasiert mit Ausnahme des Rands
  • 1,000 ml und größer sind glasiert mit Ausnahme der äußeren Grundfläche
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
25mL
28mm
Glasiert
45mm
Gedrungene Porzellantiegel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form > Fassungsvermögen:25 ml