Learn More
Fisherbrand™ Becher in niedriger Form
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich
Marke:  Fisherbrand™ SPFS64000-800
60.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439083
  • 93.93 CHF / 10 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24165 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich
Fisherbrand™ Becher aus Borosilikatglas. Flache Form mit Ausguss und Skala ISO 3819 DIN 12331.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
800 ml
Matt
Ausguss
Becher
ISO 3819, DIN 12331
Niedrig
100 mm
Borosilikatglas (Typ 1)
135 mm
10/Packung
Ja
Weiße Skala mit Graduierung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Becher in niedriger Form > Kapazität: 800 ml