Learn More
Fisherbrand™ Quadratische Wägeschiffchen, blau
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ quadratische Wägeschiffchen in Blau sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
24.80 CHF - 116.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bodenform | Flach |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15738187
|
Fisherbrand™
HS1421BF |
85 x 85 x 24 mm | N/A | |||||||
15728187
|
Fisherbrand™
HS1421AF |
46 x 46 x 8 mm |
24.80 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15748187
|
Fisherbrand™
HS1421CF |
140 x 140 x 22 mm |
116.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt und verpackt in einem Reinraum.
- Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Blau für optimalen Farbkontrast und um eine vollständige Probenentnahme zu gewährleisten.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer.
- 3 Größen.
- 500er-Packung.
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- Einwegprodukt
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Blau | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
500 Pk. | |
14°F to 158°F |
Flach | |
Einwegprodukt | |
Quadratisch | |
Wägeschiffchen | |
-10°C to +70°C |