Learn More
Kartell Square Urine Bottle
Used in hospital for clearence testing on urine collected during the whole day long.
Marke: Kartell 0048000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Specific design with rectangular base, thought for easy storage of the bottles in the ward's cabinets and for enhanced stability when in use
- The ergonomic design of the handgrip allows easy pouring
- Screw capped
- Graduated
- Amber color
- CE marked
Spezifikation
Urine Collector | |
Screw Cap | |
Yes | |
Non-sterile | |
2 L |
White | |
Single-use | |
HDPE | |
Amber |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell Square Urine Bottle > Volume: 2 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur