Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
GREENER_CHOICE
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
Marke:  Corning™ 2980-246
347.01 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13296788
  • 372.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
  • Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
  • In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Bestellinformation
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
24 mm
Unsteril
100/Packung
Rechteck
60 mm
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Mikroskope
Name des Produkts
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser > 24 x 60 mm