Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
Marke: Corning™ 2980-243
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
- Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
- In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Bestellinformation
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
24 mm | |
Unsteril | |
100/Packung |
Rechteck | |
30 mm | |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | |
Mikroskope |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser > 24 x 30 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur