Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
Marke: Corning™ 2980-224
205.49 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
- Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
- In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Bestellinformation
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
22 mm | |
Unsteril | |
100/Packung |
Rechteck | |
40 mm | |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | |
Mikroskope |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14