Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
Marke: Corning™ 2975-246
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
- Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
- In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Bestellinformation
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
24 mm | |
Unsteril | |
100/Packung |
Rechteck | |
60 mm | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
Mikroskope |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser > 24 x 60 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur