Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
GREENER_CHOICE
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
Marke:  Corning™ 2845-22
127.83 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13206778
  • 135.60 CHF / 2000 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
  • Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
  • In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Bestellinformation
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
22 mm
Unsteril
200/Packung
Quadratisch
22 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Mikroskope
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser > 22 x 22 mm