Learn More
Kartell™ Quadratische Flaschen Artikelnummer.: 10236124
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Quadratische Flaschen
Artikelnummer. 10236124
500 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Artikelnummer. 10236124
Marke: Kartell™ 0061200
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platzsparende Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung fester oder flüssiger Proben, auch bei mittel-hochviskosen, pastösen oder körnigen Materialien. Die leicht zu greifenden Kappen können zur Sicherheit fest verkabelt werden.
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
  • Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
  • Permanent graduation printed in relief externally.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
  • They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Natural
Material Polyethylene
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Closure Included Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Öffnung Breit, mit Gewinde
Form Square
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Graduated Square Wide Neck Bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Quadratische Flaschen >