Learn More
Bollé Safety Squale Schutzbrille über der Brille Artikelnummer.: 11709984
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Squale Schutzbrille über der Brille
Artikelnummer. 11709984
Farbton 5
Click to view available options
:
Farbton 5
Artikelnummer. 11709984
Marke: Bollé Safety SQUWPCC5
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten Sie den Trägern von verschreibungspflichtigen Brillen ausgezeichneten Schutz.
  • Geeignet für Träger von Korrekturbrillen.
  • Oberer Schutz.
  • Verstellbare Bügel.
  • Unterer Schutz.
  • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
  • EN 172, Sonnenstrahlungsrisiken: Filterschutz für industrielle Sonnenstrahlung. Empfohlen für Arbeiten im Freien, EN172-Norm garantiert Schutz von 99.99 % vor ultravioletter Sonnenstrahlung. Anwendungsebenen: 5-3.1 (polarisiert) 5-2 (Dämmerung), 5-1.4 (ESP oder CSP), 5/1.1-1.4 (Kontrast), 5-2.5 und 5 bis 4.1 (Rauch) Linsenfarbe: Abhängig von der Linsentechnologie.
  • EN 175, Standard für Schweißarbeiten: Legt die Sicherheitsanforderungen und Testmethoden für die Augen- und Gesichtsschutzausrüstung fest, die für das Schweißen und die damit verbundenen Verfahren verwendet wird. In dieser europäischen Norm sind die Anforderungen und Prüfverfahren für die persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der Augen und des Gesichts des Bedieners vor schädlicher optischer Strahlung und anderen spezifischen Risiken festgelegt, die durch übliche Schweiß- oder Schneidverfahren oder andere damit verbundene Verfahren entstehen. Die Norm legt den Schutz, einschließlich ergonomischer Aspekte, vor Risiken oder Gefahren verschiedener Art fest: Strahlung, Entzündlichkeit sowie mechanischen und elektrischen Risiken. Diese Norm definiert die verwendeten Begriffe und spezifiziert die Anforderungen in Bezug auf Materialien, Konstruktion und Herstellung.
  • Mechanisches Risiko S – Extra stark, widersteht einer 22 mm 43 g-Kugel, die 1.30 m bei 5,1 m/s fällt.
  • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
  • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN166, EN170, EN172/5, EN175, Mechanisches Risiko S, Optische Klasse 1, CE
Linsenbeschichtung Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt
Beschreibung Modell SQUWPCC5
Linsenfärbung Brille 5
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schweißen, Schutz, kontinuierlicher Verschleiß
Anzahl pro Karton 180/Karton
Anzahl pro Packung 1/Beutel, 10/Packung
Gewicht (metrisch) 47 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz EN170, EN172/5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Squale Schutzbrille über der Brille >