Beschreibung
- Transparent
- Leichte, anliegende Schutzbrille
- Aus Polycarbonat mit transparenter kratzfester Beschichtung, die zudem Beschlagen verhindert
- Breites Sichtfeld
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | klar |
Enthält | Verstellbares Band |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Einzelheiten zur Belüftung | Versiegelt |
Gewicht (metrisch) | 43 g |
Material | Polycarbonat |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Bolle Safety SQUALE
DateigrößeVersion: 626 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.Aktionscode: 24157Gültig bis zum: 2025-08-31
-
Mehrere Hersteller
Unverzichtbarer Augenschutz
Ihre Augen verdienen den besten Schutz.Aktionscode: 24152Gültig bis zum: 2025-07-04
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Brille aus Polycarbonat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur