Learn More
Brady™ Chemikalien-Bindemittel, Rollen, Größe: 0,38/46 m
Eine 2-lagige, grüne, mittelschwere, verschweißte und doppelt perforierte, chemikalienbindende Rolle zum Absorbieren von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Die einseitige Decklage aus Spinnvlies sorgt für zusätzliche Stärke und weniger Fusseln.
Marke:  Brady™ 813845
149.11 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10738015
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Universal Plus chemikalienbindende Rolle
  • Eine 2-lagige, grüne, mittelschwere, verschweißte und doppelt perforierte, chemikalienbindende Rolle zum Absorbieren von Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten
  • Die einseitige Decklage aus Spinnvlies sorgt für zusätzliche Stärke und weniger Fusseln. Zerfällt nicht und verursacht keine gefährliche chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit
  • Die grüne Farbe weist Mitarbeiter daraufhin, dass das Produkt für gefährliche Flüssigkeiten verwendet wird. Außerdem ermöglicht die grüne Farbe das Identifizieren, Trennen und Entsorgen von Sondermüll, wodurch weniger Entsorgungskosten anfallen
  • Eine Perforation in der Mitte und über Kreuz ermöglicht das exakte Abtrennen der benötigten Materialmenge, was den Verbrauch reduziert. Perfekt zum Beseitigen von verschütteten Chemikalien oder für den Einsatz in Laboren
Spezifikation
Spezifikation
UN15-DP-E
ROLL, Medium weight, double perforated and bonded 38 cm x 46 m
78 L
Absorbent Roll
Overspray, leaks, drips, in drum and liquid storage areas, workstations and laboratories.
380 x 380 mm
380 mm
380 mm
Grün
20.605 gal.
Chemikaliensorption
Zur Verwendung für gefährliche Flüssigkeiten
1 Rolle
50.31 yd.
14.96 in.
6,3 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Chemikalien-Bindemittel, Rollen, Größe: 0,38/46 m > Größe (L x B):380 x 380mm