Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Federklemme
Zur Befestigung von Erlenmeyerkolben auf dem Universaltablett.
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 0009 647
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10049390
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Ausführung
  • Zum Befestigen von Erlenmeyerkolben am Universaltablett
  • Die Größen beziehen sich auf Erlenmeyerkolben, sind aber auch für Rundkolben, Becher usw. geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Federklemme
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ Federklemme > Kann verwendet werden mit: 500 ml-Kolben