Learn More
Drigalskispatel in Keilform, Polystyrol, blau
Leistungsstarke Keilförmig Einweg-Bakterienverteiler
Marke:  Microspec D3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12332048
  • 32.55 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leistungsstarke Einweg-Bakterienverteiler aus Polystyrol.
  • Keilförmig, um die Tendenz zum Umdrehen zu verringern, oder herkömmliche “L”-Form.
  • Die Packungen enthalten 500 wiederverschließbare Innenbeutel mit jeweils 20 oder 5 sterilen Verteilern
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Ja
25 Beutel je 20
Polystyrol
Stoßfestes Polystyrol, Einweg-Bakterienspatel
Blau
Keilförmig
Verteiler
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drigalskispatel in Keilform, Polystyrol, blau > 25 Beutel je 20