Learn More
Drigalskispatel in L-Form, Polystyrol, blau
Leistungsstarke L-förmige Einweg-Bakterienverteiler
Marke: Microspec E6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leistungsstarke Einweg-Bakterienverteiler aus Polystyrol. Keilförmig, um die Tendenz zum Umdrehen zu verringern, oder herkömmliche “L”-Form. Die Packungen enthalten 500 wiederverschließbare Innenbeutel mit jeweils 20 oder 5 sterilen Verteilern.Spezifikation
Ja | |
100 Beutel je 5 | |
Polystyrol | |
Steril |
Blau | |
L-förmig | |
Verteiler | |
Stoßfestes Polystyrol, Einweg-Bakterienspatel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drigalskispatel in L-Form, Polystyrol, blau > 100 Beutel je 5
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur