Learn More
Fisherbrand™ SPP Round Disposable Bouffant Cap, 60.9 cm dia.
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
SPP Round Disposable Bouffant Cap
Beschreibung
- General purpose disposable bouffant caps available in two sizes to promote general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Bouffant Cap |
Material | Spunbound Polypropylene 10 g/m2 |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Yes |
Latexfrei | Yes |
Sterilität | Non-sterile |
Zertifizierung/Konformität | PPE CAT I, ISO Tested To ISO3801 and ISO13934-1 |
Menge | 1000 Pk. |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 24 in. |
Durchmesser (metrisch) | 60.9 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SPP Round Disposable Bouffant Cap, 60.9 cm dia. >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur