Learn More
BRAND™ Spotting-Kachel
12Polierte Hohlräume
Marke:  BRAND™ 473500
121.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10223731
  • 129.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalknatronglas
  • 12 polierte Kavitäten 20-22 mm Durchmesser, Tiefe 2 mm, Kapazität ca. 0.2 ml
  • Rechteckige Kanten geschliffen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Spotting-Kachel
    Kalknatronglas
    1
    130 x 100 x 6 mm
    Name des Produkts
    BRAND™ Spotting-Kachel > Abmessungen außen (L x B x H): 130 x 100 x 6 mm