Learn More
Uvex Sportstyle Planet Clear Spectacles
GREENER_CHOICE
So geht Augenschutz heute.
Marke:  Uvex 9193295
9.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17945416
  • 14.34 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Die uvex sportstyle überzeugt mit ihrem sportlich, ansprechendem Design auf ganzer Linie.
  • Die Kombination aus weicher Polsterung sowohl im Stirnbereich als auch an den Bügelenden ermöglichen einen komfortablen und sicheren Halt.
  • Ihr geringes Gewicht und das ergonomische Design sorgen auch bei längeren Einsätzen für höchsten Tragekomfort.
  • Sie merken also kaum, dass Sie eine Schutzbrille tragen, sind aber dennoch optimal geschützt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Uncoated
Schutzbrillen
Reusable
Polypropylene, TPE
Sport
Clear
Polycarbonat
Polycarbonat
UV400.
Nicht autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex Sportstyle Planet Clear Spectacles > Lens Tint: Clear