Learn More
uvex 9193 Sportstyle Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
Moderner Augenschutz. Die uvex sportstyle steht für eine neue Generation innovativer Schutzbrillen: Ein sauberes, sportliches Design, das maximale Funktionalität und Schutz kombiniert – diese leichte Schutzbrille ist für jeden eine Freude.
Allgemeine Eigenschaften
- Sportliche, leichte Schutzbrille mit geschwungenem Glas für eine hervorragende Passform bei engen oder breiteren Gesichtern
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter Uvex Supravision Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Rahmenfarbe: anthrazit, blau
- PC-Glas: transparent
Schutzmerkmale
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- Die Kombination aus weicher Polsterung an der Stirn und ergonomisch geformten Bügel mit weichen Ohrstücken sorgt für einen komfortablen und sicheren Sitz ohne Druckstellen.
- Das weiche, verstellbare Nasenstück ermöglicht die Anpassung Glas an den Träger und sorgt für eine bequeme, rutschfeste Passform ohne Druckstellen.
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision ETC |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Farbe | Anthrazit, blau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9193 Sportstyle Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur