Learn More
uvex Sport Hygiene White PU 65822 Low Shoe - Width 11
Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe
Marke:  uvex 6582244
89.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17272461
  • 139.00 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Uvex 1 Sport-Hygiene-Schuh 6582.2 S3 SRC
  • Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser, die leicht zu reinigen ist
    • Minimale Anzahl von Nähten zur Verringerung von Kontamination
    • Hergestellt aus synthetischem Material, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Waschbar bis 30 °C
  • Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Erfüllt ESD-Spezifikation mit Volumen
  • Widerstand unter 35 Megaohm
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit guter Stoßfestigkeit, Absorption und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle, die den neuesten Sicherheitsstandards entspricht
    • Schränkt die Flexibilität des Schuhs nicht ein
  • Atmungsaktive Materialien
  • Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Weiche Polsterung an Bund und Zunge
  • Für leichte Anwendungen
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6582.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
44
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC
Mikrofaser
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S3
ESD Safety Shoe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Sport Hygiene White PU 65822 Low Shoe - Width 11 > Halbschuh 65822, weiß, Breite: 11, Größe: 44