Learn More
uvex Sport Black PU 65942 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marke: uvex 6594243
100.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uvex 1 Sportschuh 6594.2 S1 P SRC
- Moderner, ultraleichter und flexibler S1-Sicherheitsschuh
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Ableitwiderstand von weniger als 35 Megaohm
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
- Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt nicht die Flexibilität des Schuhs ein.
- Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort, klimaoptimierte und atmungsaktive Materialien
- Praktisch nahtfreier Aufbau aus Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Weich, Polsterung an Bund und Zunge
- Für leichte Anwendungen
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6594.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Schwarz | |
43 | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S1 | |
ESD Safety Shoe |
Textil | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nein | |
SRC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Sport Black PU 65942 Low Shoe - Width 11 > Halbschuh 65942, schwarz, Breite: 11, Größe: 43
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur