Learn More
uvex Sport Black PU 65902 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
150.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Textil
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17222511
Unterlagen ansehen
uvex
6590235
35
150.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17232511
Unterlagen ansehen
uvex
6590236
36
150.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17242511
Unterlagen ansehen
uvex
6590237
37
150.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17252511
Unterlagen ansehen
uvex
6590238
38
150.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17262511
Unterlagen ansehen
uvex
6590239
39
150.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17272511
Unterlagen ansehen
uvex
6590240
40
150.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17282511
Unterlagen ansehen
uvex
6590241
41
150.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17292511
Unterlagen ansehen
uvex
6590242
42
150.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17202521
Unterlagen ansehen
uvex
6590243
43
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17212521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590244
44
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17222521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590245
45
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17232521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590246
46
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17242521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590247
47
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17252521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590248
48
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17262521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590249
49
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17272521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590250
50
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17282521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590251
51
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
17292521
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6590252
52
150.00 CHF
1 Paar
Only null left
Verfügbar ab: 10-07-2025
Add to basket
Description
Description
Uvex 1 Sport Shoe 6590.2 S1 P SRC
  • Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
  • Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft, padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6590.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifications
Specifications
Schwarz
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC
Textil
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S1
ESD Safety Shoe
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
uvex Sport Black PU 65902 Low Shoe - Width 11