Learn More
Steris™ Spor Klenz, RTU, Euro
Praktisches, gebrauchsfertiges Kaltsterilisationsmittel, das speziell für den Einsatz auf harten Umweltoberflächen entwickelt wurde. Steris™ Spor Klenz RTU Euro ist eine stabilisierte Mischung aus Chemikalien, die eine schnelle und effektive mikrobielle Kontrolle ermöglicht.
Marke: Steris™ 6525M2EC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle, effektive mikrobielle Kontrolle gegen Bakterien, Pilze, Viren und Bakteriensporen, die mit AOAC- und EN-Protokollen nachgewiesen werden.
- Geeignet für die Verwendung als Sterilisationsmittel, Sporizid, Desinfektionsmittel oder Reinigungsmittel.
- Auf 0.22 Mikrometer gefiltert.
- Geeignet zum Sterilisieren und Desinfizieren von harten Oberflächen.
- Geeignet für den Einsatz in pharmazeutischen, medizinischen, biotechnologischen und kosmetischen Fertigungsstätten.
- Alle Wirkstoffe werden gemäß der Biozid-Produktrichtlinie der Europäischen Union (BPD) gemeldet.
- Geringes Toxizitätsprofil
- Erfordert kein Mischen oder Aktivieren und ist bis zu 14 Tage wiederverwendbar.
- Jede Charge ist vollständig rückführbar und wird durch ein Analysenzertifikat einschließlich Filtration und USP-Sterilität dokumentiert.
Spezifikation
Sporizid/Desinfektionsmittel | |
Mikrobielle Kontrolle gegen Bakterien, Pilze, Viren und Bakteriensporen, die mit AOAC- und EN-Protokollen nachgewiesen werden. | |
4/Karton | |
850 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Spor-Klenz Ready to Use Sporicide/Disinfectant
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, Hydrogen peroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Steris™ Spor Klenz, RTU, Euro > Volumen: 850 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur