Learn More
Spironolactone, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Competitive mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist that exhibits antihypertensive activity in vivo. Also displays antiandrogen activity and inhibits steroid hormone biosynthesis.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Spironolactone |
CAS | 52-01-7 |
Summenformel | C24H32O4S |
Menge | 50 mg |
Synonym | spironolactone, aldactone, spirolactone, verospiron, euteberol, spiroctan, spirolang, verospirone, aldactone a, spironocompren |
InChI-Schlüssel | LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N |
SMILES | CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
IUPAC-Name | S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17,2'-oxolan]-7-yl] ethanthioat |
Molekulargewicht (g/mol) | 416.576 |
PubChem CID | 5833 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spironolactone, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur