Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiralförmige Kondensatoren mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
101.00 CHF - 208.00 CHF
Spezifikation
Enthält | GL 14-Gewinde und zwei Kunststoffschneidringe mit Gewinde |
---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11556804
|
Lenz Laborglasintrumente
05233211 |
160 mm |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10624915
|
Lenz Laborglasintrumente
05233414 |
400 mm |
198.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11586804
|
Lenz Laborglasintrumente
05233514 |
500 mm |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spiralförmige Kondensatoren zum Kühlen von Kondensaten
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
GL 14-Gewinde und zwei Kunststoffschneidringe mit Gewinde |