Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiralförmige Kondensatoren mit GL-Gewinde
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05233514
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11586804
  • 208.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Spiralförmige Kondensatoren zum Kühlen von Kondensaten
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
GL 14-Gewinde und zwei Kunststoffschneidringe mit Gewinde
500 mm
Hülse und Kern NS 29/32