Learn More
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren
GREENER_CHOICE
Einweg-Ultrafiltrationsgeräte mit Polyethersulfonmembranen (PES) für die zentrifugale Aufkonzentrierung und/oder Aufreinigung von biologischen Flüssigkeiten und wässrigen Lösungen
Marke:  Corning™ 431477
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11383785
  • 132.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Zentrifugenfilter
PES
5 kDa
Konzentrierung, Entsalzung von Proteinen, Enzyme, monoklonale Antikörper, Immunglobuline, Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden, HPLC-Probenvorbereitung, Enteiweißung von Proben, Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate
Konzentrator für die Ultrafiltration
500 μl
1,96 in.
0,43 in.
Weiß
Festwinkelrotor
PES
0,5 cm2
25/Packung
0,016 oz.
0,5 mL
5 cm
1,1 cm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren > 5.000 MWCO; 500 μl