Learn More
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren
GREENER_CHOICE
Einweg-Ultrafiltrationsgeräte mit Polyethersulfonmembranen (PES) für die zentrifugale Aufkonzentrierung und/oder Aufreinigung von biologischen Flüssigkeiten und wässrigen Lösungen
Marke:  Corning™ 431486
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11373795
  • 199.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Zentrifugenfilter
PES
100000
Konzentrierung, Entsalzung von Proteinen, Enzyme, monoklonale Antikörper, Immunglobuline, Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden, HPLC-Probenvorbereitung, Enteiweißung von Proben, Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate
Konzentrator für die Ultrafiltration
6 mL
4,8 in.
0,66 in.
Weiß
Ausschwingrotor, Festwinkelrotor
PES
2,5 cm2
25/Packung
0,2 oz.
6 mL
12.2 cm
1,7 cm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren > 100.000 MWCO; 6 ml