Learn More
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren
GREENER_CHOICE
Einweg-Ultrafiltrationsgeräte mit Polyethersulfonmembranen (PES) für die zentrifugale Aufkonzentrierung und/oder Aufreinigung von biologischen Flüssigkeiten und wässrigen Lösungen
Marke:  Corning™ 431485
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11363795
  • 199.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Zentrifugenfilter
PES
50000
Konzentrierung, Entsalzung von Proteinen, Enzyme, monoklonale Antikörper, Immunglobuline, Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden, HPLC-Probenvorbereitung, Enteiweißung von Proben, Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate
Konzentrator für die Ultrafiltration
6 mL
4,8 in.
0,66 in.
Weiß
Ausschwingrotor, Festwinkelrotor
PES
2,5 cm2
25/Packung
0,2 oz.
6 mL
12.2 cm
1,7 cm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren > 50.000 MWCO; 6 ml