Learn More
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren
GREENER_CHOICE
Einweg-Ultrafiltrationsgeräte mit Polyethersulfonmembranen (PES) für die zentrifugale Aufkonzentrierung und/oder Aufreinigung von biologischen Flüssigkeiten und wässrigen Lösungen
Marke:  Corning™ 431490
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11313805
  • 143.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Zentrifugenfilter
PES
50000
Konzentrierung, Entsalzung von Proteinen, Enzyme, monoklonale Antikörper, Immunglobuline, Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden, HPLC-Probenvorbereitung, Enteiweißung von Proben, Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate
Konzentrator für die Ultrafiltration
20 mL
4,56 in.
1,18 in.
Weiß
Ausschwingrotor, Festwinkelrotor
PES
6 cm2
12/Packung
0,47 oz.
14 mL
11,6 cm
3 cm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren > 50.000 MWCO; 20 ml