Learn More
asecos™ SpillGuard Leckage-Erkennungssystem
Erkennt sicher gefährliche Leckagen
Marke:  asecos™ 39036
Artikelnummer. 17896396
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Leckage-Erkennungssystem für ATEX-Zone 0
  • Hochbeständiges und elektrisch ableitfähiges Gehäuse
  • Akustischer und optischer Alarm für min. 24 Stunden bei Kontakt mit gefährlichen, flüssigen Gefahrstoffen
  • Regelmäßiges optisches Signal (rote LED) signalisiert die sichere Funktion
  • Akustisches Signal macht rechtzeitig zum Ende der Lebensdauer (bis zu 5 Jahre) auf einen Austausch aufmerksam
  • ATEX Kennzeichung: EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
  • Außenabmessungen ØxH (mm): 110 x 40
Spezifikation
Spezifikation
Spill Containment System
0.32 lb.
0.145 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ SpillGuard Leckage-Erkennungssystem > SpillGuard Leak Detection System