Learn More
Buerkle™ Stapelbarer Tablettsatz aus Polypropylen
Das Buerkle™ Ineinanderstapelbare Tablettset aus Polypropylen eignet sich für den Einsatz im Labor. Dieses Tablettset eignet sich nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler und ist temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C.)
Marke: Buerkle™ 4201-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferbar in Sets mit 4 oder 6 Tabletts,
- Polypropylen, weiß
- Hergestellt durch Spritzgussverfahren
- Tabletts können ineinander gestapelt werden
Spezifikation
0.5 L, 1.5 L 3 L, 10 L, 21 L, 39 L | |
Satz mit 6 ineinander stapelbaren Tabletts | |
42 mm, 65 mm, 75 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm | |
Polypropylen | |
230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm, 634 mm, 846 mm | |
1.65 in., 2.55 in., 2.95. in., 4.72 in., 5.51 in., 6.29 in. | |
9.05 in., 12.2 in., 14.56. in., 20.47 in., 24.96 in., 33.3 in. |
180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm, 534 x 634 x 140 mm, 648 x 846 x 160 mm | |
Weiß | |
180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm, 534 mm, 648 mm | |
Labortablettsatz | |
7.08 in., 9.84 in., 12. in., 16.53 in., 21.0 in., 25.51 in. | |
Rechteckig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Buerkle Polypropylene Nesting Tray Set
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Stapelbarer Tablettsatz aus Polypropylen > Set enthält folgende Volumen:0,5, 1,5, 3, 10, 21, 39 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur