Learn More
3M™ Notfallbox-Spender für verschüttete Flüssigkeiten
Optimal als schnelle Maßnahme zur Eindämmung und Beseitigung verschütteter Chemikalien. 3M™ Notfallboxspender für verschüttete Flüssigkeiten enthalten 4 Kits mit 2 Mehrformattüchern, Nitril-Handschuhen, Kehrschaufel und Handfeger, Einwegbeutel und Kabelbinder. Die Spender eignen sich für die Wandmontage oder Regalbefestigung und bieten so unmittelbaren Zugriff in Bereichen, in denen Substanzen verschüttet werden könnten.
Marke:  3M™ 7100090373
Artikelnummer. 12312469
  • 343.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zur schnellen Eindämmung und Aufnahme von verschütteten chemischen Substanzen.
  • Aufnahme von Verschüttungen, Tropfen und Leckagen von gefährlichen Chemikalien
  • Für die Verwendung mit den meisten Chemikalien geeignet
  • Für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Einfach zu entsorgen
  • Aufnahme von bis zu 1,5 l pro Kit.
  • Die Spender können an der Wand oder im Regal montiert werden, sodass ein sofortiger Zugriff in Bereichen möglich ist, in denen es zu Verschüttungen kommen kann.
Kit enthält:
  • 4 x Leckagen-Notfallset für den Einmalgebrauch mit Spender
  • 2 x Multi-Format-Bögen
  • Handschuhe aus Nitril
  • Schaufel und Besen
  • Einwegbeutel mit Zugband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,5 L
Leckagen-Notfallset-Spender
4 Entsorgungskits für verschüttete Flüssigkeiten mit Spender, 2 Mehrformattücher; ein Paar Nitril-Handschuhe, Kehrschaufel und Handbesen, Einwegbeutel und -verschluss
Je 1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Notfallbox-Spender für verschüttete Flüssigkeiten > Fassungsvermögen: 1.5L