Learn More
Spike Probenanalyse-Standard 2 (Boden) für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CL-SPIKE-2
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ba | 250μg/ml |
Cr | 250μg/ml |
Cu | 250μg/ml |
Zn | 250μg/ml |
V | 150μg/ml |
Ni | 125μg/ml |
Co | 100μg/ml |
Pb | 100μg/ml |
Sb | 100μg/ml |
As | 50μg/ml |
Cd | 50μg/ml |
Ag | 25μg/ml |
Be | 25μg/ml |
Se | 25μg/ml |
Tl | 25 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spike-Probe 2 | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
GC-MS | |
Komponenten in 5 % HNO3/tr. Weinsäure/tr. HF: Sb •100 μg/ml As •50 μg/ml Ba •250μ g/ml Be •25 μg/ml Cd •50μ g/ml Cr •250μ g/ml Co •100 μg/ml Cu •250 μg/ml Pb •100μ g/ml Ni •125 μg/ml Se •25μ g/ml Ag •25μ g/ml Tl •25 μg/ml V •150 μg/ml Zn •250 μg/ml |
Für Boden | |
125 ml | |
Certified Reference Material | |
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF | |
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS |
Sicherheit und Handhabung
- Spike Sample Standard 2 (soil)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch