Learn More
Sphingosin-Kinase-Substrat
Sphingosin-Kinase-Substrat
Marke: Invitrogen PV5372
Beschreibung
Sphingosin-Substrat, speziell optimiert für die Verwendung mit Sphingosin-Kinasen (SPHK1& SPHK2). For use with the Adapta™ Universal Kinase-Assay, PV5099).
Spezifikation
400 nmol | |
400 nmol | |
Sphingosin-Kinase-Substrat |
Pharmazie und Biopharmazie, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Kinase-Biologie, biochemische Kinase-Assays, Adapta™ Universal-Kinase-Assays | |
Kinase-Substrat | |
–20 °C |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2185281B | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | PV5372 |