Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sphingosin-1-Phosphat
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66459.M^
167.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447829
  • 181.00 CHF / 1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
26993-30-6
C18H38NO5P
D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P
Spezifikation
1 mg
-30°bis -10 °C
C18H38NO5P
D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P
Sphingosine-1-phosphate
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
{[(2S,3R,4E)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl]oxy}phosphonic acid
Weiß bis cremefarben
26993-30-6
379.47
Lichtempfindlich
Pulver
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
379.48
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR28L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
ChargennummerP24L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
ChargennummerN07L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
ChargennummerX18K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
ChargennummerU01K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog NumberJ66459.#0,J66459.M^
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Sphingosin-1-Phosphat > Menge: 1 mg