Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Cap™ Einweg-Probenbecher
Aluminiumbecher unterstützen die Herstellung von Presspulver-Probenscheiben für XRF.
50.60 CHF - 554.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Probenbecher
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15360542
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
3615
33 mm 8 mm 100/Packung
69.50 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15300552
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
3617
38 mm 9 mm 100/Packung
77.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15310552
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
3617M
38 mm 9 mm 1.000/Packung
554.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15390542
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
3619AM
31 mm 8 mm 1.000/Packung
306.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15380542
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
3619A
31 mm 8 mm 100/Packung
50.60 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15340542
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
3619
30 mm 8 mm 100/Packung
67.55 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aluminiumbecher unterstützen die Herstellung von Presspulver-Probenscheiben für XRF.
  • Flach und dünnwandig
  • Der Becher bildet die Unterseite und die Teilseiten der fertigen Probenplatte, wodurch sie widerstandsfähiger gegen Abplatzen und Brechen wird
  • Die Probe ist einfacher zu handhaben, zu markieren und zu lagern
Spezifikation
Spezifikation
RFA-Spektrometer
Probenbecher
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ XRF Spec-Cap™ Einweg-Probenbecher