Learn More
Cole-Parmer™ Kryoblocks
Ermöglicht kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz im Spex Geno/Grinder
703.00 CHF - 1175.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Halter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz und zum Erhalt von Pestiziden, RNA, Proteinen und anderen temperaturempfindlichen Proben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spex Geno/Schleifer |
Material | Aluminium |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15360462
|
Cole-Parmer™
2662 |
24 x 5 ml Polycarbonat-Durchstechflaschen (2241-PC), jedes Paar fasst bis zu 48 Durchstechflaschen |
718.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15350462
|
Cole-Parmer™
2660 |
6 x 15 ml kurze Durchstechflaschen aus Polycarbonat, jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen |
759.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15390462
|
Cole-Parmer™
2663 |
24 x 5 ml Polyethylen-Durchstechflaschen (2241-PE), jedes Paar fasst bis zu 48 Durchstechflaschen |
703.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12587326
|
Cole-Parmer™
2661 |
15 x 15 ml Kryoröhrchen (15 ml) aus Polycarbonat, jedes Paar fasst bis zu 30 Kryoröhrchen |
1175.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15370462
|
Cole-Parmer™
2666 |
48 Standard 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugen- oder PRC-Röhrchen, jedes Paar fasst bis zu 96 Röhrchen |
754.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12597326
|
Cole-Parmer™
2664 |
6 x 50 ml Polycarbonat-Kryoröhrchen oder 6 x 50 ml Polyethylen-Kryoröhrchen, jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen |
1150.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- In der 2600 Kryo-Station gekühlt und anschließend für kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz verwendet
- Halten Sie Proben während der Gewebehomogenisierung und Zelllyse auf Flüssigstickstofftemperatur
- Konservieren Sie Pestizide, RNA und Proteine für wärmeempfindliche Extraktionsmethoden
- Erhöhen Sie die Ausbeute durch das Mahlen von Proben bei Temperaturen unter Null
- Langlebige Aluminiumkonstruktion
2660
- Fasst sechs 2251-PC kurze Polycarbonatfläschchen mit 15 ml
- Jedes Paar fasst bis zu 12 Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
- Fasst 15x 2252-PC-30 Kryoröhrchen aus Polycarbonat mit 15 ml
- Jedes Paar fasst bis zu 30 Kryoröhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Es müssen je zwei Stück in der Spanneinheit mit großem Fassungsvermögen verwendet werden, um sie in Balance zu halten
- Fasst vierundzwanzig 2241-PC Polycarbonatfläschchen mit 5 ml (wie im 2240-PC Polycarbonatfläschchen-Set mit 5 ml)
- Jedes Paar fasst bis zu 48 Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
- Fasst vierundzwanzig 2241-PE Polyethylenfläschchen mit 5 ml (wie im 2240-PE 5 ml-Polyethylenfläschchen-Set)
- Jedes Paar fasst bis zu 48 Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
- Fasst sechs 2252-PC-48 50 ml-Kryoröhrchen aus Polycarbonat oder sechs 2252-PC-48 50 ml-Kryoröhrchen aus Polyethylen
- Jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Es müssen je zwei Stück in der Spanneinheit mit großem Fassungsvermögen verwendet werden, um sie in Balance zu halten
- Für 96 Standard-Mikrozentrifugen oder PCR-Röhrchen (0.6 ml)
- Jedes Paar fasst bis zu 192 Röhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
- Für 48 Standard-Mikrozentrifugen oder PRC-Röhrchen (1.5 bis 2.0 ml)
- Jedes Paar fasst bis zu 96 Röhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
Spezifikation
Halter | |
Ideal für kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz und zum Erhalt von Pestiziden, RNA, Proteinen und anderen temperaturempfindlichen Proben | |
Spex Geno/Schleifer | |
Aluminium |