Learn More
Cole-Parmer™ Kryoblocks
Ermöglicht kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz im Spex Geno/Grinder
Marke: Cole-Parmer™ 2664
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In der 2600 Kryo-Station gekühlt und anschließend für kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz verwendet
- Halten Sie Proben während der Gewebehomogenisierung und Zelllyse auf Flüssigstickstofftemperatur
- Erhaltung von Pestiziden, RNA und Proteinen für wärmeempfindliche Extraktionsmethoden
- Erhöhung der Ausbeute durch Mahlen von Proben bei Temperaturen unter null.
- Langlebige Aluminiumkonstruktion
- Fasst sechs kurze 2251-PC Polycarbonatfläschchen (15 ml)
- Jedes Paar fasst bis zu 12 Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
- Fasst fünfzehn 2252-PC-30 Kryoröhrchen (15 ml) aus Polycarbonat
- Jedes Paar fasst bis zu 30 Kryoröhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Es müssen je zwei Stück in der Spanneinheit mit großem Fassungsvermögen verwendet werden, um sie in Balance zu halten
- Fasst vierundzwanzig 2241-PC 5 ml-Polycarbonatfläschchen (wie im 2240-PC 5 ml-Polycarbonatfläschchen-Set)
- Jedes Paar fasst bis zu 48 Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
- Fasst vierundzwanzig 2241-PE 5 ml-Polyethylenfläschchen (wie im 2240-PE 5 ml-Polyethylenfläschchen-Set)
- Jedes Paar fasst bis zu 48 Fläschchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Verwendet je zwei Stück in der Standardspanneinheit, um sie in Balance zu halten
- Fasst sechs 2252-PC-48 -Kryoröhrchen (50 ml) aus Polycarbonat oder sechs 2252-PC-48 Kryoröhrchen (50 ml) aus Polyethylen
- Jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen für eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung
- Es müssen je zwei Stück in der Spanneinheit mit großem Fassungsvermögen verwendet werden, um sie in Balance zu halten
Spezifikation
Halter | |
Spex Geno/Schleifer | |
Aluminium |
Ideal für kryogenes Mahlen mit hohem Durchsatz und zum Erhalt von Pestiziden, RNA, Proteinen und anderen temperaturempfindlichen Proben | |
6 x 50 ml Polycarbonat-Kryoröhrchen oder 6 x 50 ml Polyethylen-Kryoröhrchen, jedes Paar fasst bis zu 12 Kryoröhrchen |