Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Neutralisiert effektiv eine Vielzahl chemischer Gerüche im Labor
Marke:  SPEX CertiPrep™ ODER-100G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorisch: Dieses Produkt enthält einen Arzneimittelvorläufer der Kategorie 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15286106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ungiftige, umweltschonende violette Beads fangen Gerüche verursachende Moleküle auf und wandeln diese in unschädlcihe Verbindungen um, die in den Beads eingeschlossen bleiben
  • Beim Einschluss von Geruchsmolekülen beginnen sich die Beads braun zu färben
Spezifikation
Spezifikation
Neutralisiert effektiv eine Vielzahl chemischer Gerüche im Labor
100 g